Läs mer
Enzalutamide, MedChemExpress
Beskrivning
Enzalutamide (MDV3100) is an androgen receptor (AR) antagonist with an IC50 of 36 nM in LNCaP prostate cells. Enzalutamide is an autophagy activator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enzalutamide |
| CAS | 915087-33-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H16F4N4O2S |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | MDV3100 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (107.66 mM) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.22 mM) |
| LEDER | S=C(N(C(C1(C)C)=O)C2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)N1C3=CC(F)=C(C(NC)=O)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.44 |
| Visa mer |