missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Enzalutamide, Mikromol™

Produktkod. 18071020
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18071020 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18071020 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3917.000250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Enzalutamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MDV 3100
CAS 915087-33-1
Analyt- eller komponentnamn MDV 3100
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H16 F4 N4 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzamide, 4-[3-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluoro-N-methyl-, 4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluoro-N-methylbenzamide, Enzalutamide, MDV 3100, Xtandi
InChI formel InChI=1S/C21H16F4N4O2S/c1-20(2)18(31)28(12-5-4-11(10-26)15(8-12)21(23,24)25)19(32)29(20)13-6-7-14(16(22)9-13)17(30)27-3/h4-9H,1-3H3,(H,27,30)
LEDER CNC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=S)N(C(=O)C2(C)C)c3ccc(C#N)c(c3)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-[3-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-sulfanylideneimidazolidin-1-yl]-2-fluoro-N-methylbenzamide
Molekylvikt (g/mol) 464.44
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 464.093 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.