Läs mer
Invitrogen™ EnzChek™ Caspase-3 Activity Assay Kit
Beskrivning
Möjliggör enkel och tillförlitlig upptäckt av kaspas-3-aktivitetsmedierad apoptos med EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit, som drar fördel av specialdesignade substrat som fluorescerar vid klyvning av kaspas-3-enzymet. De EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit är tillgängligt med antingen Z-DEVD-AMC eller Z-DEVD-R110 substrat, vilket ger en ljus fluorescerande produkt vid proteolytisk klyvning med kaspas 3/7.
Nyckelfunktioner i EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit innehåller:
•Fluorescensanalys med standardinställningar för fluorescein (FITC) excitation/emission
• Formatet möjliggör kontinuerlig mätning av kaspas-3/7-aktivitet i cellextrakt
• Fluorescerande och enzymatiska kontroller ingår
Det aminometylkumarin (AMC)-härledda substratet (Z-asparaginsyra-glutaminsyra-valin-asparaginsyra (DEVD)-AMC) som ingår i EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit är svagt fluorescerande i UV-området (excitations-/emissionsmaxima∼ 330/390 nm), men ger en ljus, blåfluorescerande produkt (excitations-/emissionsmaxima∼ 342/441 nm) vid proteolytisk klyvning. Kitet kan användas för att kontinuerligt mäta aktiviteten av kaspas-3 och närbesläktade proteaser i cellextrakt och renade enzympreparat med hjälp av en fluorometer eller fluorescensmikroplattläsare.
Det rhodamine 110-härledda substratet (Z-DEVD-R110) som används i EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit är en icke-fluorescerande bisamidförening som vid enzymatisk klyvning omvandlas i en tvåstegsprocess till den fluorescerande monoamiden och sedan till den ännu mer fluorescerande R110-produkten. Båda dessa hydrolysprodukter uppvisar spektrala egenskaper som liknar de för fluorescein, med maximala excitations- och emissionsvåglängder på 496 nm respektive 520 nm.
Förutom substraten EnzChek Caspase Activity Assay Kit innehåller den reversibla aldehydhämmaren Ac-DEVD-CHO, samt en AMC- eller R110-referensstandard. Ac-DEVD-CHO-hämmaren bekräftar att fluorescenssignalerna i både inducerade och kontrollcellpopulationer beror på aktiviteten av kaspas-3/7-proteaset. Referensstandarden möjliggör kvantifiering av mängden AMC eller R110 som frigörs i reaktionen.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | EnzChek Caspase-3 Assay Kit #1, Z-DEVD-AMC-substrat |
| Kvantitet | 500 analyser |
| Formatera | Kyvetter, 96-brunnars tallrik |
| Produkttyp | Caspase Assay Kit |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Excitation/Emission | 342/441 (klyvt substrat) |
| Antal reaktioner | 500 analyser (reaktionsvolym 100 μL per analys) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | EnzChek |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Visa mer |