Läs mer
Invitrogen™ EnzChek™ Caspase-3 Activity Assay Kit
Produktkod. 10573473
Etikett eller färgämne:
AMC (7-amino-4-metylkumarin)
Rhodamine 110
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10573473
Brand: Invitrogen™ E13184
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Upptäck apoptos i cellextrakt och renade enzympreparat med EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit med Z-DEVD-AMC-substrat eller Z-DEVD-R110-substrat.
Möjliggör enkel och tillförlitlig upptäckt av kaspas-3-aktivitetsmedierad apoptos med EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit, som drar fördel av specialdesignade substrat som fluorescerar vid klyvning av kaspas-3-enzymet. De EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit är tillgängligt med antingen Z-DEVD-AMC eller Z-DEVD-R110 substrat, vilket ger en ljus fluorescerande produkt vid proteolytisk klyvning med kaspas 3/7.
De EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit möjliggör detektering av apoptos genom att tillhandahålla en enkel och pålitlig metod för att analysera caspase-3/7-aktivitet. Satsen kan användas för att kontinuerligt mäta aktiviteten av kaspas-3/7 i cellextrakt och renade enzympreparat med hjälp av en fluorometer eller fluorescensmikroplattläsare.
Nyckelfunktioner i EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit innehåller:
•Fluorescensanalys med standardinställningar för fluorescein (FITC) excitation/emission
• Formatet möjliggör kontinuerlig mätning av kaspas-3/7-aktivitet i cellextrakt
• Fluorescerande och enzymatiska kontroller ingår
Det aminometylkumarin (AMC)-härledda substratet (Z-asparaginsyra-glutaminsyra-valin-asparaginsyra (DEVD)-AMC) som ingår i EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit är svagt fluorescerande i UV-området (excitations-/emissionsmaxima∼ 330/390 nm), men ger en ljus, blåfluorescerande produkt (excitations-/emissionsmaxima∼ 342/441 nm) vid proteolytisk klyvning. Kitet kan användas för att kontinuerligt mäta aktiviteten av kaspas-3 och närbesläktade proteaser i cellextrakt och renade enzympreparat med hjälp av en fluorometer eller fluorescensmikroplattläsare.
Det rhodamine 110-härledda substratet (Z-DEVD-R110) som används i EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit är en icke-fluorescerande bisamidförening som vid enzymatisk klyvning omvandlas i en tvåstegsprocess till den fluorescerande monoamiden och sedan till den ännu mer fluorescerande R110-produkten. Båda dessa hydrolysprodukter uppvisar spektrala egenskaper som liknar de för fluorescein, med maximala excitations- och emissionsvåglängder på 496 nm respektive 520 nm.
Förutom substraten EnzChek Caspase Activity Assay Kit innehåller den reversibla aldehydhämmaren Ac-DEVD-CHO, samt en AMC- eller R110-referensstandard. Ac-DEVD-CHO-hämmaren bekräftar att fluorescenssignalerna i både inducerade och kontrollcellpopulationer beror på aktiviteten av kaspas-3/7-proteaset. Referensstandarden möjliggör kvantifiering av mängden AMC eller R110 som frigörs i reaktionen.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EnzChek Caspase-3 Assay Kit #2, Z-DEVD-R110 substrat
Kvantitet 500 analyser
Formatera Kyvetter, 96-brunnars tallrik
Produkttyp Caspase Assay Kit
Excitation/Emission 496/520 (klyvt substrat)
Antal reaktioner 500 analyser (reaktionsvolym 100 μL per analys)
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje EnzChek
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorometer, mikroplattläsare
Etikett eller färgämne Rhodamine 110
Etiketttyp Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Förvaringskrav Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.