Läs mer
Invitrogen™ EnzChek™ Caspase-3 Activity Assay Kit
Produktkod. p-7238536
Etikett eller färgämne:
AMC (7-amino-4-metylkumarin)
Rhodamine 110
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10174472
Brand: Invitrogen™ E13183
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Upptäck apoptos i cellextrakt och renade enzympreparat med EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit med Z-DEVD-AMC-substrat eller Z-DEVD-R110-substrat.
Möjliggör enkel och tillförlitlig upptäckt av kaspas-3-aktivitetsmedierad apoptos med EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit, som drar fördel av specialdesignade substrat som fluorescerar vid klyvning av kaspas-3-enzymet. De EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit är tillgängligt med antingen Z-DEVD-AMC eller Z-DEVD-R110 substrat, vilket ger en ljus fluorescerande produkt vid proteolytisk klyvning med kaspas 3/7.
De EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit möjliggör detektering av apoptos genom att tillhandahålla en enkel och pålitlig metod för att analysera caspase-3/7-aktivitet. Satsen kan användas för att kontinuerligt mäta aktiviteten av kaspas-3/7 i cellextrakt och renade enzympreparat med hjälp av en fluorometer eller fluorescensmikroplattläsare.
Nyckelfunktioner i EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit innehåller:
•Fluorescensanalys med standardinställningar för fluorescein (FITC) excitation/emission
• Formatet möjliggör kontinuerlig mätning av kaspas-3/7-aktivitet i cellextrakt
• Fluorescerande och enzymatiska kontroller ingår
Det aminometylkumarin (AMC)-härledda substratet (Z-asparaginsyra-glutaminsyra-valin-asparaginsyra (DEVD)-AMC) som ingår i EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit är svagt fluorescerande i UV-området (excitations-/emissionsmaxima∼ 330/390 nm), men ger en ljus, blåfluorescerande produkt (excitations-/emissionsmaxima∼ 342/441 nm) vid proteolytisk klyvning. Kitet kan användas för att kontinuerligt mäta aktiviteten av kaspas-3 och närbesläktade proteaser i cellextrakt och renade enzympreparat med hjälp av en fluorometer eller fluorescensmikroplattläsare.
Det rhodamine 110-härledda substratet (Z-DEVD-R110) som används i EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit är en icke-fluorescerande bisamidförening som vid enzymatisk klyvning omvandlas i en tvåstegsprocess till den fluorescerande monoamiden och sedan till den ännu mer fluorescerande R110-produkten. Båda dessa hydrolysprodukter uppvisar spektrala egenskaper som liknar de för fluorescein, med maximala excitations- och emissionsvåglängder på 496 nm respektive 520 nm.
Förutom substraten EnzChek Caspase Activity Assay Kit innehåller den reversibla aldehydhämmaren Ac-DEVD-CHO, samt en AMC- eller R110-referensstandard. Ac-DEVD-CHO-hämmaren bekräftar att fluorescenssignalerna i både inducerade och kontrollcellpopulationer beror på aktiviteten av kaspas-3/7-proteaset. Referensstandarden möjliggör kvantifiering av mängden AMC eller R110 som frigörs i reaktionen.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EnzChek Caspase-3 Assay Kit #1, Z-DEVD-AMC-substrat
Kvantitet 500 analyser
Formatera Kyvetter, 96-brunnars tallrik
Produkttyp Caspase Assay Kit
Excitation/Emission 342/441 (klyvt substrat)
Antal reaktioner 500 analyser (reaktionsvolym 100 μL per analys)
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje EnzChek
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorometer, mikroplattläsare
Etikett eller färgämne AMC (7-amino-4-metylkumarin)
Etiketttyp Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Förvaringskrav Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.