Läs mer
Enzymatic Digest Casein Hydrolysate
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
11,3 kg (25 lb.)
2,2 kg (5 pund)
Förpackningsstorlek:
2268g
25lb
Beskrivning
- Synonym: Peptones
- pH: 6.6 to 7.5
- CAS: 65072-00-6
- MDLNumber: MFCD00282824
Specifikationer
Specifikationer
| Namn | Casein hydrolysate |
| pH-intervall | 6.6 to 7.5 |
| Kvantitet | 11,3 kg (25 lb.) |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Form | Powder |