Läs mer
Enzymatic Digest Casein Hydrolysate
Produktkod. p-7076796 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
11,3 kg (25 lb.)
2,2 kg (5 pund)
Förpackningsstorlek:
2268g
25lb
Produktkod. 15895378
Brand: Thermo Scientific J12855.Q1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Enzymatic digest of casein.
  • Synonym: Peptones
  • pH: 6.6 to 7.5
  • CAS: 65072-00-6
  • MDLNumber: MFCD00282824
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Namn Casein hydrolysate
pH-intervall 6.6 to 7.5
Kvantitet 11,3 kg (25 lb.)
Förpackning Plastic bottle
Form Powder