Läs mer
EOAI3402143, MedChemExpress
Beskrivning
EOAI3402143 is a deubiquitinase (DUB) inhibitor, which inhibits dose-dependently inhibits Usp9x/Usp24 and Usp5.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EOAI3402143 |
| CAS | 1699750-95-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H28Cl2N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (99.32 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=C(/C=C(C(NC(CCC)C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C=C2)=O)\C#N)N=C(Cl)C=C1.[E] |
| Molekylvikt (g/mol) | 503.42 |
| Formel vikt | 503.42 |
| Visa mer |