Läs mer
Invitrogen™ Eosin-5-Maleimid
Beskrivning
Biokonjugat gjorda med den tiolreaktiva eosin-5-maleimiden kan användas som fosforescerande prober eller som fotosensibilisatorer. Med sitt höga kvantutbyte (∼ 0,57) för generering av singlettsyre kan eosin och dess konjugat användas som effektiva fotooxideringsmedel av diaminobensidin (DAB ) i högupplösta elektronmikroskopistudier och i korrelerade fluorescens- och elektronmikroskopitillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mg |
| Produkttyp | Maleimid |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Etikett eller färgämne | Eosin |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |