Läs mer
Eosin Acid C.I. No. 45380 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eosin Acid |
| CAS | 15086-94-9 |
| Molekylformel | C20 H8 Br4 O5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-3',6'-dihydroxy-, Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo- (7CI,8CI), 2',4',5',7'-Tetrabromo-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-Tetrabromofluoresc |
| InChI formel | InChI=1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H |
| LEDER | Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br |
| IUPAC-namn | 2',4',5',7'-tetrabromo-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 647.89 |
| Formel vikt | 643.711 |