Läs mer
Eosin B, rent, certifierat
Produktkod. 10404891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10404891 25 g Glasflaska 25g
10404315 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10404891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 409420250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 548-24-3
Molekylformel C20H6Br2N2Na2O9
MDL-nummer MFCD00005041
Synonym 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eosin B
Namnnotering Pure
Absorptionsförhållande 0,96 till 1,22
Färginnehåll 85% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 511 till 520 nm (i vatten + 1 % Na2CO3)
Förpackning Glasflaska
Beilstein 19, 233
Merck Index 15, 3657
Färg Brun till lila/röd
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 624.06
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.