Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Eosin B, ren, hög renhet, biologisk fläck
Produktkod. 10174660 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10174660 25 g Glasflaska 25g
10086183 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10174660 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229650250
Request Bulk or Custom Format
Eosin B, C20H6Br2N2Na2O9, CAS Number-548-24-3, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, Eosin Bluish, 100g, 0.96 to 1.22, 19, 233, Brown, 208-943-1, 624.06, Pure, Danger, GHS H Statement: Causes serious eye damage. | CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9 | 624.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 548-24-3
Molekylformel C20H6Br2N2Na2O9
MDL-nummer MFCD00005041
Synonym 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eosin B
Absorptionsförhållande 0.96 to 1.22
Beilstein 19, 233
Merck Index 15, 3657
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Formel vikt 624.06
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Brun
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.