Läs mer
Eosin B
Produktkod. 11413627
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413627 25 g 25g
11423627 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17377.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9
Eosin B-natriumsalt är en cell- och vävnadsfläck. Eosin B-natriumsalt används som en motfärgning för kollagen, som en vävnadsfärgning för cellgranuler, kärnor och mikroorganismer när de kopplas till Azure A (sc-203729), och som en färg för celldifferentiering av den främre hypofysen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Eosin B-natriumsalt är en cell- och vävnadsfärgning. Eosin B-natriumsalt används som en motfärgning för kollagen, som en vävnadsfärgning för cellgranuler, kärnor och mikroorganismer när de kopplas till Azure A (sc-203729), och som en färg för celldifferentiering av den främre hypofysen.
Löslighet Löslig i vatten (390
g/L vid 20 C) °och etanol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 548-24-3
Molekylformel C20H6Br2N2Na2O9
MDL-nummer MFCD00005041
Synonym C.I. 45400; 4,5-Dibromo-2,7-dinitrofluorescein disodium salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eosin B
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (390 g/L vid 20 °C) och etanol.
Formel vikt 624.08
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.