Learn More
Eosin Y dinatriumsalt, 10 % lösning, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11482511 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
10 L
Packungsgröße:
1 L
10 L
100ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11482511 10 L 10 L
11452511 100 mL 100ml
11462511 500 mL 500ml
11472511 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11482511 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5290.00 SEK
    5035.95 SEK / 10 L
    Save 254.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Minskar affiniteten för Mg2+-ATPas för ATP och ökar enzymaffiniteten för Mg2+. Eosin Y dinatriumsalt, 10 % lösning, MP Biomedicals är ett rött xantenfärgämne. Det är en fotosensibilisator som fungerar som en molekylär fotoelektrod och den förbättrar fluorescens
Vid koncentrationer högre än μ10-50 M (μnära 100 M) reduceras affiniteten för Mg2+-ATPas för jonaktivatorn. Denna förening fungerar som en molekylär fotoelektrod via katalysering av den synligt ljusdrivna elektronöverföringsreaktionen. Detta medel förbättrar också fluorescerande släckningsförmåga genom att bilda ett komplex med polyvinulpyrrolidon. Det används som motfärgning för hematoxylin.
Eosin Y dinatriumsalt används i kombination med Azure II: att visa morfologiska detaljer av märgceller; buffrad Azure A/Eosin Y-metod för att demonstrera cellgranuler, mikroorganismer och kärnor; för att visa insektsmuskulatur; för att demonstrera celler infekterade med myggskimrande virus; användning i kombination med Alum Hematoxylin/Azure II för att visa mastceller, tidiga nekrobiotiska förändringar i celler och protozoer, rickettsia och bakterier i vävnader; att demonstrera volutingranulat i vilken mikroorganism som helst; Bonds 'modifiering av Manns 'Eosin-Methyl Blue för Negri-kroppar i utstryk; Harris-fläck för Negri-kroppar i utstryk; Manns 'metod för att färga Negri-kroppar i sektioner; Gridleys 'färg för Endamoeba i vävnadssnitt; en modifierad metenamin-silvernitratmetod för demonstration av Endamoeba i sektioner.
Chemische Identifikatoren
CAS 17372-87-1
Molekylformel C20H12Br4Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 745.904
InChI-nyckel MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Acid red 87, Eosin yellowish solution, Eosin Y solution, Eosin Y
PubChem CID 91886399
IUPAC-namn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanten-9-yl)bensoat;trihydrat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Formel vikt 691.86
Kvantitet 10 L
Fysisk form Lösning
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eosin Y Disodium Salt, 10% Solution
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sicherheitshinweis
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y Disodium Salt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.