Läs mer
Eosin Y dinatriumsalt, 10 % lösning, MP Biomedicals™
Produktkod. 11452511 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
500ml
Produktkod. 11452511
Brand: MP Biomedicals 02195700.1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minskar affiniteten för Mg2+-ATPas för ATP och ökar enzymaffiniteten för Mg2+. Eosin Y dinatriumsalt, 10 % lösning, MP Biomedicals är ett rött xantenfärgämne. Det är en fotosensibilisator som fungerar som en molekylär fotoelektrod och den förbättrar fluorescens
Vid koncentrationer högre än μ10-50 M (μnära 100 M) reduceras affiniteten för Mg2+-ATPas för jonaktivatorn. Denna förening fungerar som en molekylär fotoelektrod via katalysering av den synligt ljusdrivna elektronöverföringsreaktionen. Detta medel förbättrar också fluorescerande släckningsförmåga genom att bilda ett komplex med polyvinulpyrrolidon. Det används som motfärgning för hematoxylin.
Eosin Y dinatriumsalt används i kombination med Azure II: att visa morfologiska detaljer av märgceller; buffrad Azure A/Eosin Y-metod för att demonstrera cellgranuler, mikroorganismer och kärnor; för att visa insektsmuskulatur; för att demonstrera celler infekterade med myggskimrande virus; användning i kombination med Alum Hematoxylin/Azure II för att visa mastceller, tidiga nekrobiotiska förändringar i celler och protozoer, rickettsia och bakterier i vävnader; att demonstrera volutingranulat i vilken mikroorganism som helst; Bonds 'modifiering av Manns 'Eosin-Methyl Blue för Negri-kroppar i utstryk; Harris-fläck för Negri-kroppar i utstryk; Manns 'metod för att färga Negri-kroppar i sektioner; Gridleys 'färg för Endamoeba i vävnadssnitt; en modifierad metenamin-silvernitratmetod för demonstration av Endamoeba i sektioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17372-87-1
Molekylformel C20H12Br4Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 745.904
InChI-nyckel MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Acid red 87, Eosin yellowish solution, Eosin Y solution, Eosin Y
PubChem CID 91886399
IUPAC-namn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanten-9-yl)bensoat;trihydrat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Formel vikt 691.86
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Lösning
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eosin Y Disodium Salt, 10% Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Eosin Y Disodium Salt