Läs mer
Eosin Y (Disodium Salt), Fisher BioReagents
Produktkod. 10031503
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10031503 25 g Glass Bottle 25g
10479814 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10031503 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP241925
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eosin Y is used in microbiological differential media or as a biological stain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17372-87-1
Molekylformel C20H12Br4Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 745.904
InChI-nyckel MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Eosine Yellowish, Acid Red 87
PubChem CID 91886399
IUPAC-namn disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eosin Y
Smältpunkt 300°C
Namnnotering Disodium Salt
Bio. Stain Comm. Certifiering Pass Test
Färginnehåll 88% min.
Analysprocentintervall ≥88%
Merck Index 15, 3658
Formel vikt 691.85
Förpackning Glass Bottle
Densitet 1.018g/cm³
Färgindex nr. 45380
Färg Brown/Red
pH 7 to 10
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eosin Y
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.