Läs mer
Eosin Y (Disodium Salt), Fisher BioReagents
Produktkod. 10479814
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10479814 100 g Glass Bottle 100g
10031503 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10479814 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2419100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eosin Y is used in microbiological differential media or as a biological stain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17372-87-1
Molekylformel C20H12Br4Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 745.904
InChI-nyckel MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Eosine Yellowish, Acid Red 87
PubChem CID 91886399
IUPAC-namn disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eosin Y
Smältpunkt 300°C
Namnnotering Disodium Salt
Bio. Stain Comm. Certifiering Pass Test
Färginnehåll 88% min.
Analysprocentintervall ≥88%
Merck Index 15, 3658
Formel vikt 691.85
Förpackning Glass Bottle
Densitet 1.018g/cm³
Färgindex nr. 45380
Färg Brown/Red
pH 7 to 10
Kvantitet 100 g
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eosin Y
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.