Läs mer
Eosin Y dinatriumsalt, MP Biomedicals
Produktkod. 11462742 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462742 25 g 25g
11472742 100 g 100g
11482742 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462742 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215247125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 SEK
    303.80 SEK / 25g
    Save 15.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 17372-87-1
Molekylformel C20H12Br4Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 745.904
MDL-nummer MFCD00005040
InChI-nyckel MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein disodium salt, 2', 4', 5', Acid Red 87
PubChem CID 91886399
IUPAC-namn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanten-9-yl)bensoat;trihydrat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eosin Y Disodium Salt
Formel vikt 691.86
Färg Rött
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver