Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eosin Y Free Acid |
| CAS | 15086-94-9 |
| Analysprocentintervall | ∽99% |
| Molekylformel | C20H8Br4O5 |
| Synonym | 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein, Eosin yellowish |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 647.9 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Eosin Y
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y