Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, ren, certifierad
Produktkod. 10577742 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10577742 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10577742 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 409430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.33 SEK
    392.65 SEK / 25g
    Save 44.68 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 691,85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eosin Y
CAS 17372-87-1
Absorptionsförhållande 1,21 till 1,77
Färginnehåll 80% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 515 till 518 nm
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C20H12Br4Na2O8
MDL-nummer MFCD00005040
Beilstein 19, IV, 2917
Densitet 1.0180g/mL
Merck Index 15, 3658
Synonym 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, C.I. 45380, 2', 4', 5'
Färg Brun till brun/grön
Kvantitet 25 g
InChI-nyckel MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Fysisk form Pulver
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanten-9-yl)bensoat;trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 691.85
PubChem CID 91886399
Formel vikt 691.85
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eosin Y
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.