Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, ren, Indikatorkvalitet
Produktkod. 10368480 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10368480 25 g Glasflaska 25g
10206310 100 g Glasflaska 100g
10349183 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10368480 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 201930250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.98 SEK
    318.65 SEK / 25g
    Save 36.33 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745,904 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17372-87-1
Molekylformel C20H12Br4Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 745.904
MDL-nummer MFCD00005040
InChI-nyckel MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
PubChem CID 91886399
IUPAC-namn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanten-9-yl)bensoat;trihydrat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eosin Y
Smältpunkt >300,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 511 till 519 nm
Förlust vid torkning 10% max.
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 1100 min. (lambda max, 0,001M Na2CO3) på torkat ämne
Densitet 1.018, 1.0180g/mL
UV-spektrometri Följer
Beilstein 19, IV, 2917
Merck Index 15, 3658
Färg Brun/Röd
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: sparsamt löslig i alkohol, olöslig i dietyleter
Kvantitet 25 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Formel vikt 691.85
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eosin Y
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.