Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Eosin Gulaktig
Produktkod. 11400378
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400378 250 g 250g
11490368 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400378 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B24535.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1179.56 SEK
    1059.65 SEK / 250g
    Save 119.91 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745,904 g/mol
Eosin Yellowish noteras minska affiniteten av Mg2+-ATPas för ATP och öka enzymaffiniteten för Mg2+ vid koncentrationer av 10-50 M. Vid högre koncentrationer nära 100 μM har affiniteten för Mg2+-ATPas för jonaktivatorn visats vara reducerad. Denna förening har också rapporterats vara en fotosensibilisator som fungerar som en molekylär fotoelektrod via katalysering av den synligt ljus-drivna elektronöverföringsreaktionen. Eosin Y används också för att färga strukturer som muskler, cytoplasma och kollagen. Detta medel förbättrar också fluorescerande släckningsförmåga genom att bilda ett komplex med polyvinulpyrrolidon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Eosin Yellowish noteras för att minska affiniteten av Mg2+-ATPas
för ATP och öka enzymaffiniteten för Mg2+ vid koncentrationer av 10-50μ M. Vid högre koncentrationer nära 100μ M affiniteten för Mg2+-ATPas för jonaktivatorn har visats vara reducerad. Denna förening har också rapporterats vara en fotosensibilisator som fungerar som en molekylär fotoelektrod via katalysering av den synligt ljus-drivna elektronöverföringsreaktionen. Eosin Y används också för att färga strukturer som muskler, cytoplasma och kollagen. Detta medel förbättrar också fluorescerande släckningsförmåga genom att bilda ett komplex med polyvinulpyrrolidon.
Löslighet Löslig
i
vatten, ganska löslig i alkohol, olöslig i eter Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17372-87-1
Molekylformel C20H12Br4Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 745.904
MDL-nummer MFCD00133309
InChI-nyckel MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym eosin yellowish, eosine, bromo acid, eosine yellowish, eosine g, bromoeosine, c.i. acid red 87, sodium eosine, sodium eosinate, eosine salt free
PubChem CID 91886399
IUPAC-namn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanten-9-yl)bensoat;trihydrat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eosin Yellowish
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 3586809
Merck Index 14,3603
Löslighetsinformation Löslig i vatten, ganska löslig i alkohol, olöslig i eter
Formel vikt 691.86
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eosin Yellowish
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.