Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Eosin Gulaktig
Description
Eosin Yellowish noteras minska affiniteten av Mg2+-ATPas för ATP och öka enzymaffiniteten för Mg2+ vid koncentrationer av 10-50 M. Vid högre koncentrationer nära 100 μM har affiniteten för Mg2+-ATPas för jonaktivatorn visats vara reducerad. Denna förening har också rapporterats vara en fotosensibilisator som fungerar som en molekylär fotoelektrod via katalysering av den synligt ljus-drivna elektronöverföringsreaktionen. Eosin Y används också för att färga strukturer som muskler, cytoplasma och kollagen. Detta medel förbättrar också fluorescerande släckningsförmåga genom att bilda ett komplex med polyvinulpyrrolidon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ATP och öka enzymaffiniteten för Mg2+ vid koncentrationer av 10-50μ M. Vid högre koncentrationer nära 100μ M affiniteten för Mg2+-ATPas för jonaktivatorn har visats vara reducerad. Denna förening har också rapporterats vara en fotosensibilisator som fungerar som en molekylär fotoelektrod via katalysering av den synligt ljus-drivna elektronöverföringsreaktionen. Eosin Y används också för att färga strukturer som muskler, cytoplasma och kollagen. Detta medel förbättrar också fluorescerande släckningsförmåga genom att bilda ett komplex med polyvinulpyrrolidon.
Löslighet Löslig
i
vatten, ganska löslig i alkohol, olöslig i eter Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Eosin Yellowish |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 3586809 |
| Merck Index | 14,3603 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, ganska löslig i alkohol, olöslig i eter |
| Formel vikt | 691.86 |
Safety and Handling
- Eosin Yellowish
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Eosin Yellowish
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.