Läs mer
Invitrogen™ Mus Eotaxin-1 (CCL11) ELISA Utrustning
Produktkod. 15465223
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15465223
Brand: Invitrogen™ EMCCL11
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Musen Eotaxin-1/CCL11 ELISA kvantifierar Ms Eotaxin-1 i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Eotaxin-1. Metodens princip Musen Eotaxin-1 fastfassandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Denna gen är en av flera Cys-Cys (CC) cytokingener som är samlade på q-armen av kromosom 17. Cytokiner är en familj av utsöndrade proteiner involverade i immunreglerande och inflammatoriska processer. CC-cytokinerna är proteiner som kännetecknas av två intilliggande cysteiner. Cytokinen som kodas av denna gen uppvisar kemotaktisk aktivitet för eosinofiler, men inte mononukleära celler eller neutrofiler. Denna eosinofilspecifika kemokin antogs vara involverad i eosinofila inflammatoriska sjukdomar såsom atopisk dermatit, allergisk rinit, astma och parasitinfektioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P48298
Analysintervall 1,02 till 100 pg/ml
Analyskänslighet 1 pg/mL
Kalibreringsområde 1 pg/ml till 100 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Chemokine& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med någon av de testade cytokinerna: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-3, IL-2, R, IL-3, IL-2, R IL-4, IL-5, IL-6, IL-9. MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-Selectin, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF)
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 20292
Gensymbol Scya11,eotaxin
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Inflammation
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Scya11, eotaxin
Mål Eotaxin
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter