Beskrivning
Eppendorf™ ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ Filterspetsar erbjuder ultimat pipett- och provskydd mot oavsiktlig och obemärkt kontaminering
- Två filterlager ger dubbelt skydd mot aerosoler (1) och biomolekyler för att skydda din pipett och prov
- Fri från PCR-hämmande tillsatser ger tillförlitliga nedströmsresultat
- Finns i PCR-ren/steril (steril och pyrogenfri)
- Kontinuerlig inspektion av varje produktionsparti av ett oberoende laboratorium garanterar hög renhet och kvalitet
- Partispecifika certifikat finns tillgängliga
- Intyg om filtereffektivitet enl. enligt EN 29463 tillgänglig
- Modern slimmad rackdesign med återförslutningsbart lock
- Förbättrad hållbarhet genom 20 % lägre polypropenförbrukning per ställ
- AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
- (1) En aerosol är en kolloid av fina fasta partiklar eller vätskedroppar, i luft eller annan gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 2 till 200μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (engelska) | 2,2 tum |
| Längd (metrisk) | 55 mm |
| Rena påståenden | PCR ren och steril |
| Formatera | Ställ |
| Förpackning | 960 tips (10 rack x 96 tips) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?