Läs mer
Eppendorf™ ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ SealMax™ Rack - självtätande pipettspetsar
Handla allt Eppendorf Produkter
Beskrivning
- Pålitligt skydd mot vätskor, aerosoler (1) och biomolekyler
- Certifikat för filtereffektivitet för klass ISO 25 E enligt DIN EN ISO 29463-5 tillgänglig
- Inga PCR-hämmande tillsatser
- Skydd av din pipett från aggressiva vätskor när överaspiration inträffar
- Finns i PCR-ren/steril (steril och pyrogenfri)
- Kontinuerlig inspektion av varje produktionsparti av ett oberoende laboratorium garanterar hög renhet och kvalitet
- Modern slimmad rackdesign med återförslutningsbart lock
- Förbättrad hållbarhet genom 20 % lägre polypropenförbrukning per ställ
- AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
- (1) En aerosol är en kolloid av fina fasta partiklar eller vätskedroppar, i luft eller annan gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 10μ LS |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (engelska) | 1,3 tum. |
| Längd (metrisk) | 34 mm |
| Rena påståenden | PCR ren och steril |
| Funktioner | PCR Rengör |
| Formatera | Ställ |
| Visa mer |