Läs mer
EP1013, MedChemExpress
Produktkod. 16454946
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16454946 100 mg 100mg
16451039 1 mg 1mg
16450277 50 mg -
16446637 5 mg -
16443918 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16454946 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10397
MedChemExpress EP1013 (F1013) is a broad-spectrum caspase selective inhibitor, used in the research of type 1 diabetes.
EP1013 (F1013) is a broad-spectrum caspase selective inhibitor, used in the research of type 1 diabetes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EP1013
Fysisk form Solid
CAS 223568-55-6
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H23FN2O6
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym F1013
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (261.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C[C@H](NC([C@H](C(C)C)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O)C(CF)=O
Molekylvikt (g/mol) 382.38
Formel vikt 382.38
Procent renhet 97.0%