Läs mer
EPA 525.2, HJ 867-2017 Märkt PAH blandning 158 2000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327221
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327221 1 ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327221 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000158DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10
CAS 15067-26-2, 1719-03-5, 1520-96-3, 1517-22-2
Analyt- eller komponentnamn Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Acenaphthene D10 2000 μg/mL∣Chrysene D12 2000 μg/mL∣Perylene D12 2000 μg/mL∣Phenanthrene D10 2000 μg/mL