Läs mer
EPA 8270 B/N surrogatblandning 1000 ug/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319422
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 ml
Product Code. Kvantitet
30319422 1 ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30319422 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREYA09000007DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
CAS 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0
Analyt- eller komponentnamn 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Industry Type Livsmedelstestning
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2-Fluorobiphenyl 1000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 1000 μg/mL