Läs mer
EPA-metod 1311 TCLP herbicid-spikningsblandning 399 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Fenoprop |
| CAS | 94-75-7, 93-72-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Fenoprop |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 2000 μg/mL∣Fenoprop 2000 μg/mL |