Läs mer
EPA Method 1311 TCLP Methylated Herbicide Spiking Mixture 400 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-D-methyl ester∣Fenoprop-methyl ester |
| CAS | 1928-38-7, 4841-20-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4-D-methyl ester∣Fenoprop-methyl ester |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4-D-methyl ester 2000 μg/mL∣Fenoprop-methyl ester 2000 μg/mL |