Läs mer
EPA Method 1311 TCLP Pesticide Spiking Mixture 398 2000-4000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Camphechlor (Toxaphene)∣Chlordane (technical) |
| CAS | 8001-35-2, 12789-03-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Camphechlor (Toxaphene)∣Chlordane (technical) |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Chlordane (technical) 2000 μg/mL∣Camphechlor (Toxaphene) 4000 μg/mL |