Läs mer
EPA-metod 1311 TCLP Semiflyktig Spikningsblandning 401 2000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dichlorobenzene∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Methylphenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachloroethane∣Nitrobenzene∣Pentachlorophenol∣Pyridine |
| CAS | 106-46-7, 95-95-4, 88-06-2, 121-14-2, 95-48-7, 108-39-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,4-Dichlorobenzene∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Methylphenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachloroethane∣Nitrobenzene∣Pentachlorophenol∣Pyridine |
| Frakt skick | +20 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Diklorometan |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2-Methylphenol 2000 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 2000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 2000 μg/mL∣Hexachlorobenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Hexachloroethane 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL |