Läs mer
EPA-metod 1625 Kolväteblandning 4000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane |
| CAS | 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 112-95-8, 630-01-3, 544-76-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | n-Decane 4000 μg/mL∣n-Docosane 4000 μg/mL∣n-Dodecane 4000 μg/mL∣n-Eicosane 4000 μg/mL∣n-Hexacosane 4000 μg/mL∣n-Hexadecane 4000 μg/mL∣n-Octadecane 4000 μg/mL∣n-Tetradecane 4000 μg/mL∣Octacosane 4000 μg/mL∣Tetracosane 4000 μg/mL∣Triacontane 4000 μg/mL |