Läs mer
EPA-metod 1631, 1N bromid/1N bromat i dejoniserat vatten, 10 x 10 ml, smart leverans PFA-rör, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Bromate∣Potassium bromide |
| CAS | 1-2-7758, 2-3-7758 |
| Analyt- eller komponentnamn | Potassium Bromate∣Potassium bromide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Lösningsmedel eller matris | Vatten |
| Industry Type | Miljötester |
| Kvantitet | 10 x 10 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Potassium Bromate 1 N∣Potassium bromide 1 N |