Läs mer
EPA Method 1631, Mercury-Free Reagent Water, 4L Cubitainer with Spout, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328031
Change view
Kvantitet:
4 l
Produktkod. Kvantitet
30328031 4 l
1 options
Produktkod. 30328031 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREO000005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Industry Type Environmental Testing
Kvantitet 4 l