Läs mer
EPA-metod 1631, Stennasklorid, 8 x 40g, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stannous Chloride |
| CAS | 7772-99-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Stannous Chloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | SnCl2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Tin Dichloride, Dichlorotin, Tin Protochlorie, Tin Chloride, Tin (II) Chloride, Stannous Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| LEDER | Cl[Sn]Cl |
| IUPAC-namn | diklorotin |
| Visa mer |