Läs mer
Dr. Ehrenstorfer EPA-metod 1633 NIS-märkt PFAS-blandning 0,25 till 1 μg/ml i metanol:vatten
Beskrivning
- Certifierade referensmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorohexanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorooctanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3), Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium, Perfluorohexanesulfonic Acid 18O2 Sodium, Perfluorononanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,5-13C5) |
| CAS | 960315-47-3, 960315-48-4, 960315-50-8, 2483735-33-5, 960315-53-1, 1585941-14-5 |
| Frakt skick | 20 °C |
| Koncentration | 0,25 till 1 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | UKAS ISO 17034 |
| Lösningstyp | Blandning |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol/Vatten |
| Industry Type | Miljötester |
| Kvantitet | 1 mL |