Läs mer
EPA-metod 1664, O &G Standard, 40 mg totalt n-hexan extrakterbart material, 20 x 10 ml, PFA-rör, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324057
Change view
Kvantitet:
20 x 10 ml
Produktkod. Kvantitet
30324057 20 x 10 ml
1 options
Produktkod. 30324057 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREO000023
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Analyt- eller komponentnamn n-Hexadecane∣Stearic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton
Industry Type Industriell kvalitetskontroll
Kvantitet 20 x 10 ml