Läs mer
EPA-metod 1664, O &G Standard, totalt 40 mg av n-hexan-extrakterbart material, 20 x 5 ml, PFA-rör, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327460
Change view
Kvantitet:
20 x 5 ml
Produktkod. Kvantitet
30327460 20 x 5 ml
1 options
Produktkod. 30327460 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREO000025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Analyt- eller komponentnamn n-Hexadecane∣Stearic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton
Industry Type Industriell kvalitetskontroll
Kvantitet 20 x 5 ml