Läs mer
EPA-metod 1664B, O &G STANDARD 40 mg Totalt av n-hexan extrakterbart material per 5 ml aceton, 100 ml, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309374
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
30309374 100 ml
1 options
Produktkod. 30309374 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREO000026
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Analyt- eller komponentnamn n-Hexadecane∣Stearic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton
Industry Type Industriell kvalitetskontroll
Kvantitet 100 ml