Läs mer
EPA-metod 1664B O &G Standard 40 mg totalt av n-hexan extraherbart material per 10 ml aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321066
Change view
Kvantitet:
20 x 10 ml
Produktkod. Kvantitet
30321066 20 x 10 ml
1 options
Produktkod. 30321066 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGX09000201AC
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Analyt- eller komponentnamn n-Hexadecane∣Stearic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton
Kvantitet 20 x 10 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) n-Hexadecane 2000 μg/mL∣Stearic Acid 2000 μg/mL