Läs mer
EPA-metod 1664B O &G Standard 40 mg totalt av n-hexan extraherbart material per 10 ml aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| CAS | 544-76-3, 57-11-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Aceton |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | n-Hexadecane 2000 μg/mL∣Stearic Acid 2000 μg/mL |