Läs mer
EPA-metod 200,8: 10 mg/L Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Th, U, V, VHG™
Beskrivning
EPA-metod 200.8: 10 mg/L Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Th, U, V
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-47-3 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium/Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 10 mg/L/Antimony 10 mg/L/Arsenic 10 mg/L/Beryllium 10 mg/L/Cadmium 10 mg/L/Chromium 10 mg/L/Cobalt 10 mg/L/Lead 10 mg/L/Manganese 10 mg/L/Molybdenum 10 mg/L/Nickel 10 mg/L/Selenium 10 mg/L/Thallium 10 mg/L/Thorium 10 mg/L/Uranium 10 mg/L/Vanadium 10 mg/L |