Läs mer
EPA-metod 200,8: SS-100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn; 10 mg/L ag, 100 ml. Tillverkad av oberoende partier rå, VHG™
Beskrivning
EPA-metod 200,8: SS-100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn; 10 mg/L ag, 100 ml. Tillverkad av oberoende partier rå
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc |
| CAS | 7440-22-4, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7440-66-6 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Silver 10 mg/L/Barium 100 mg/L/Copper 100 mg/L/Iron 100 mg/L/Zinc 100 mg/L |