Läs mer
EPA-metod 200.8: SS-10000 mg/L Ca, Na; 1000 mg/L K, Mg. Tillverkad av oberoende råmaterial, VHG™
Beskrivning
EPA-metod 200.8: SS-10000 mg/L Ca, Na; 1000 mg/L K, Mg. Tillverkad av oberoende partier råmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium |
| CAS | 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-70-2, 7440-23-5 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Magnesium 1000 mg/L/Potassium 1000 mg/L/Calcium 10000 mg/L/Sodium 10000 mg/L |