Läs mer
EPA-metod 418.1 Kalibreringsoljeblandning, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314857
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314857 1 ml
1 options
Produktkod. 30314857 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000760
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4-Trimethylpentane∣Chlorobenzene∣n-Hexadecane
CAS 540-84-1, 108-90-7, 544-76-3
Analyt- eller komponentnamn 2,2,4-Trimethylpentane∣Chlorobenzene∣n-Hexadecane
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Chlorobenzene 250 mL/L∣2,2,4-Trimethylpentane 375 mL/L∣n-Hexadecane 375 mL/L