Läs mer
EPA-metod 501 Trihalometanblandning 5000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316850
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316850 1 ml
1 options
Produktkod. 30316850 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09001007ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane
CAS 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 75-25-2
Analyt- eller komponentnamn Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Bromodichloromethane 5000 μg/mL∣Chloroform 5000 μg/mL∣Dibromochloromethane 5000 μg/mL∣Tribromomethane 5000 μg/mL