Läs mer
EPA Method 501 Trihalomethanes Mixture 1005 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane |
| CAS | 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 75-25-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Bromodichloromethane 100 μg/mL∣Chloroform 100 μg/mL∣Dibromochloromethane 100 μg/mL∣Tribromomethane 100 μg/mL |