Läs mer
EPA-metod 502/524 Befästningsblandning 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dichlorobenzene D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene |
| CAS | 2199-69-1, 460-00-4, 462-06-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2-Dichlorobenzene D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,2-Dichlorobenzene D4 2000 μg/mL∣4-Bromofluorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL |